Learn More
DWK Life Sciences Pied rectangulaire, pour plaques de protection de laboratoire en vitrocéramique
Support idéal pour plaques en vitrocéramique.
Marque: DWK Life Sciences 290775808
Code nomenclature Nacres: NB.76
Informations supplémentaires : Poids : 1.75000kg
Description
Dans les laboratoires, les solutions sont souvent chauffées. Cette étape peut être réalisée à l’aide de différentes techniques, par exemple dans un bain-marie ou un bain de sable, avec une hotte chauffante ou, de manière classique avec un bec Bunsen. Si un bec Bunsen est utilisé comme source de chaleur, il est recommandé d’utiliser un trépied ou un pied carré et une plaque en vitrocéramique correspondante. Le récipient à chauffer est placé sur la plaque en vitrocéramique avec le bec Bunsen en dessous. La contamination de la plaque en vitrocéramique peut être évitée avec le racleur de nettoyage.
- plaque de support : acier 1.4301, trépied : acier 1.4305
- Fabriqué en acier nickel-chrome résistant à la chaleur avec
- quatre pieds pour plus de stabilité
Spécification
Acier nickel-chrome | |
Support pour plaques en vitrocéramique ; chauffage ; pour plaque de protection de laboratoire en vitrocéramique | |
5 / boîte |
175 mm | |
220 mm |