Learn More
DWK Life Sciences Pied rectangulaire, pour plaques de protection de laboratoire en vitrocéramique
Support idéal pour plaques en vitrocéramique.
210.00€ - 273.00€
Spécification
Matériau | Acier nickel-chrome |
---|---|
À utiliser avec (application) | Support pour plaques en vitrocéramique ; chauffage ; pour plaque de protection de laboratoire en vitrocéramique |
Nb par paquet | 5 / boîte |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15262109
|
DWK Life Sciences
290775302 |
135 mm |
210.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 17-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15272109
|
DWK Life Sciences
290775705 |
155 mm |
233.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 09-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11742909
|
DWK Life Sciences
290775808 |
175 mm |
273.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 18-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Les solutions sont souvent chauffées en laboratoire. Cette étape peut être réalisée à l'aide de différentes techniques, par exemple dans un bain-marie ou un bain de sable, avec une hotte de chauffage ou de façon classique avec un bec Bunsen. Si le bec Bunsen est utilisé comme source de chaleur, il est recommandé d'utiliser un statif ou un pied carré et une plaque en vitrocéramique correspondante. Le récipient à chauffer est placé sur la plaque en vitrocéramique avec le bec Bunsen situé en dessous. Les saletés sur la plaque en vitrocéramique peuvent être retirées avec le racloir de nettoyage.- Plaque support : acier 1.4301, statif : acier 1.4305
- Fabriqué en acier au chrome-nickel résistant à la température
- Quatre pieds pour une meilleure stabilité
Spécification
Acier nickel-chrome | |
Support pour plaques en vitrocéramique ; chauffage ; pour plaque de protection de laboratoire en vitrocéramique | |
5 / boîte |