Learn More
Bochem™ Panier grillagé carré
Panier grillagé carré Bochem™ avec traitement spécial de qualité supérieure aux points de soudure.
Marque:  Bochem™ 10022
Code nomenclature Nacres: NB.12
Informations supplémentaires : Poids : 0.25000kg
Code produit. 10356001
  • 47.55€ / 1 pièce
Expédition estimée: 30-07-2024
Description
  • Carré
  • Traitement spécial de qualité supérieure
  • 18/10 E-Poli
Spécification
Spécification
18/10 E-Poli
Carrées
L x l x H :120 x 120 x 120 mm
Maille 8 x 8 x 1 mm