Learn More
Bochem™ Panier grillagé carré
Panier grillagé carré Bochem™ avec traitement spécial de qualité supérieure aux points de soudure.
Marque: Bochem™ 10021
Code nomenclature Nacres: NB.12
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
- Carré
- Traitement spécial de qualité supérieure
- 18/10 E-Poli
Spécification
18/10 E-Poli | |
Carrées | |
L x l x H :120 x 120 x 100 mm | |
Maille 8 x 8 x 1 mm |