Description
SRGAP3 Polyclonal specifically detects SRGAP3 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
Spécification
Spécification
| Antigène | SRGAP3 |
| Applications | Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugué | Unconjugated |
| Dilution | Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1-4 μg/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200 |
| Formule | PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide |
| Numéro d’ordre du gène | O43295 |
| Alias de gène | SLIT-ROBO Rho GTPase activating protein 2, SLIT-ROBO Rho GTPase activating protein 3 |
| Symboles de gène(s) | SRGAP3 |
| Espèces hôtes | Rabbit |
| Afficher plus |