missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ SRRD Polyclonal Antibody
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque: Invitrogen™ PA569522
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
This target displays homology in the following species: Human: 100%; Pig: 86%.
SRRD may be involved in a circadian clock input pathway.
Spécification
| SRRD | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| SRRD | |
| HC/HCC; hepatocellular carcinoma complicating hemochromatosis; LOW QUALITY PROTEIN: SRR1-like protein; SRR1 domain containing; SRR1 domain-containing protein; SRR1L; SRR1-like protein; SRRD | |
| Rabbit | |
| Affinity Chromatography | |
| RUO | |
| 402055 | |
| -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| Liquid |
| Western Blot | |
| 0.5 mg/mL | |
| PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide | |
| Q9UH36 | |
| SRRD | |
| synthetic peptide directed towards the middle region of human SRRD. | |
| 100 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody | |
| IgG |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu