Learn More
SRRM2 Antibody, Allophycocyanin, R&D Systems™
Code produit 18612578 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18612578 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18612578 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP305971APC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    461.16€
    406.35€ / 0.1mL
    Économisez 54.81€
    11% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
SRRM2 Polyclonal specifically detects SRRM2 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Applications Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Méthode de purification Antigen and protein A Affinity-purified
Quantité 0.1 mL
Type de produit Antibody
Gamme de produits Novus