missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SSBP3 Polyclonal Antibody
SSBP3 Polyclonal Antibody
Marque: Invitrogen PA5107280
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
SSBP3 Polyclonal Antibody for Western Blot
Spécification
| SSBP3 | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| SSBP3 | |
| 2610021L12Rik; 2610200M23Rik; 5730488C10Rik; AI854733; AW551939; CSDP; LAST; Lck-associated signal transducer; sequence-specific single-stranded-DNA-binding protein; single stranded DNA binding protein 3; single-stranded DNA binding protein 3; single-stranded DNA-binding protein 3; Ssbp3; SSDP; SSDP1; Ssdp3 | |
| Rabbit | |
| Affinity Chromatography | |
| RUO | |
| 23648 | |
| Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles. | |
| Liquid |
| Western Blot | |
| 0.5 mg/mL | |
| PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide; pH 7.4 | |
| Q9BWW4 | |
| SSBP3 | |
| Synthetic peptide directed towards the middle region of human SSBP3 (aa 339-388). | |
| 100 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody | |
| IgG |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu