Learn More
SSEA-3 Rat, anti-Mouse, PE, Clone: MC-631, STEMCELL Technologies
Rat Monoclonal Antibody
sur devis - 604.80€
Spécification
| Antigène | SSEA-3 |
|---|---|
| Clone | MC-631 |
| Applications | Immunohistochemistry, ELISA, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence |
| Classification | Monoclonal |
| Conjugué | PE |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17188781
|
Stemcell Technologies
60061PE.1 |
25 Tests | |||||||
17178781
|
Stemcell Technologies
60061PE |
100 Tests |
604.80€
100 tests |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- The MC-631 antibody reacts with a galactosylgloboside epitope on the stage-specific embryonic antigen-3 (SSEA-3), which is expressed on the surface of human embryonal carcinoma (EC), embryonic germ (EG), undifferentiated embryonic stem (ES), and induced pluripotent stem (iPS) cells, as well as rhesus monkey ES cell lines
- No immunoreactivity is evident with undifferentiated mouse EC, EG and ES cells
- Expression of SSEA-3 is down regulated following differentiation of ES and EC cells
- In contrast, the differentiation of mouse ES and EC cells may be accompanied by an increase in SSEA-3 expression
- This antibody clone has been verified for labeling human ES and iPS cells grown in TeSR™-E8™ (Catalog #05940), mTeSR™1 (Catalog #85850) and TeSR™2 (Catalog #05860) and has been verified for purity assessments of cells isolated with EasySep™ kits, including EasySep™ Human ES/iPS Cell TRA-1-60 Positive Selection Kit (Catalog #18166)
Spécification
| SSEA-3 | |
| Immunohistochemistry, ELISA, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence | |
| PE | |
| Rhesus Monkey, Human, Mouse, Rat | |
| Primary |
| MC-631 | |
| Monoclonal | |
| Rat | |
| IgM κ |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.
Nom du produit