Learn More
SSEA-5 Mouse, anti-Human, FITC, Clone: 8e11, STEMCELL Technologies
Mouse Monoclonal Antibody
236.25€ - 653.40€
Spécification
| Antigène | SSEA-5 |
|---|---|
| Clone | 8e11 |
| Applications | Immunohistochemistry, Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence |
| Classification | Monoclonal |
| Conjugué | FITC |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17198791
|
Stemcell Technologies
60063FI.1 |
25 Tests | |||||||
17188791
|
Stemcell Technologies
60063FI |
100 Tests |
653.40€
100 tests |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- The 8e11 antibody reacts with stage-specific embryonic antigen-5 (SSEA-5), a terminal H type-1 glycan (Fuc1-2Galβ1-3GlcNAcβ1) expressed on the surface of cells in the inner cell mass of the human blastocyst during embryogenesis, and on undifferentiated human embryonic stem (ES) and induced pluripotent stem (iPS) cells
- Expression of SSEA-5 is rapidly down-regulated upon cellular differentiation
- The 8e11 antibody can be used in conjunction with other pluripotency surface markers such as CD9 and CD90, or CD50 and CD200, to sort and remove undifferentiated teratoma-forming cells from incompletely differentiated stem cell cultures
Spécification
| SSEA-5 | |
| Immunohistochemistry, Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence | |
| FITC | |
| Human | |
| Primary |
| 8e11 | |
| Monoclonal | |
| Mouse | |
| IgG1 κ |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.
Nom du produit