missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SSR1 Monoclonal Antibody (OTI 5D5), TrueMAB™, OriGene

Mouse Monoclonal Antibody

Marque:  Origene Technologies TA503265

Encompass_Preferred
Code nomenclature Nacres: NA.46

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 17568901

  • 540.87€ / 100µL

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Description

Description

The signal sequence receptor (SSR) is a glycosylated endoplasmic reticulum (ER) membrane receptor associated with protein translocation across the ER membrane. The SSR consists of 2 subunits, a 34-kD glycoprotein encoded by this gene and a 22-kD glycoprotein. This gene generates several mRNA species as a result of complex alternative polyadenylation. This gene is unusual in that it utilizes arrays of polyA signal sequences that are exclusively non-canonical.
Spécification

Spécification

SSR1
Monoclonal
0.29 mg/mL
PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
P43307
SSR1
Full length human recombit protein of human SSR1 produced in HEK293T cell.
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG1
Flow Cytometry, Western Blot
OTI 5D5
Unconjugated
SSR1
TRAPA
Mouse
Affinity Chromatography
RUO
6745
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions

Correction du contenu d'un produit

Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis