Learn More
SSR1 Monoclonal Antibody (OTI3E5), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Marque:  Origene Technologies TA503263
Encompass_Preferred
Code nomenclature Nacres: NA.46
Code produit. 17538901
  • 540.87€ / 100µL
Description
The signal sequence receptor (SSR) is a glycosylated endoplasmic reticulum (ER) membrane receptor associated with protein translocation across the ER membrane. The SSR consists of 2 subunits, a 34-kD glycoprotein encoded by this gene and a 22-kD glycoprotein. This gene generates several mRNA species as a result of complex alternative polyadenylation. This gene is unusual in that it utilizes arrays of polyA signal sequences that are exclusively non-canonical.
Spécification
Spécification
SSR1
Monoclonal
0.89 mg/mL
PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
P16967, P43307
SSR1
Full length human recombit protein of human SSR1 produced in HEK293T cell.
100 μL
Primary
Canine, Human
Antibody
IgG1
Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
OTI3E5
Unconjugated
SSR1
TRAPA
Mouse
Affinity Chromatography
RUO
403951, 6745
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.