missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ST2/IL-33R Antibody (2154B), PE/Atto594, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals FAB5232PEATT594
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
ST2/IL-33R Monoclonal antibody specifically detects ST2/IL-33R in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
Spécification
| ST2/IL-33R | |
| Monoclonal | |
| PE/ATTO 594 | |
| PBS | |
| Rabbit | |
| Protein A or G purified from cell culture supernatant | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Flow Cytometry | |
| 2154B | |
| Flow Cytometry | |
| DER4ST2growth stimulation-expressed, FIT-1, IL33R, interleukin 1 receptor-like 1, interleukin 1 receptor-related protein, interleukin-1 receptor-like 1, MGC32623, Protein ST2, ST2L, ST2V, T1homolog of mouse growth stimulation-expressed | |
| S. frugiperda insect ovarian cell line Sf 21-derived recombinant human ST-2/ IL-33R, Lys19-Phe328, Accession # Q01638 | |
| 0.1 mL | |
| Angiogenesis | |
| 9173 | |
| Store at 4C in the dark. Do not freeze. | |
| IgG |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu