Learn More
ST3GAL5 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
415.00€ - 624.00€
Spécification
Antigène ST3GAL5
Applications Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Espèces hôtes Rabbit
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
18206412
Afficher les documents
Novus Biologicals
NBP2-56522
100 μL
624.00€
100µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
18698618
Afficher les documents
Novus Biologicals
NBP2-56522-25ul
25 μL
415.00€
25µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
ST3GAL5 Polyclonal specifically detects ST3GAL5 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
Spécification
Spécification
ST3GAL5
Polyclonal
Rabbit
Signal Transduction
PBS, pH 7.2, containing 40% glycerol with 0.02% Sodium Azide
8869
This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to the following amino acid sequence:NKTTIRMTYPEGAPLSDLEYYSNDLFVAVLFKSVDFNWLQAMVKKETLPFWVRLFFWKQVAEKIPLQPKHFRILNPVIIKETAFDILQYSEPQSRFWG
Primary
Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Unconjugated
RUO
Human
alpha 2,3-sialyltransferase V, CMP-NeuAc:lactosylceramide alpha-2,3-sialyltransferase, EC 2.4.99.9, Ganglioside GM3 synthase, GM3 synthase, lactosylceramide alpha-2,3-sialyltransferase, Sialyltransferase 9, sialyltransferase 9 (CMP-NeuAc:lactosylceramide alpha-2,3-sialyltransferase;GM3 synthase), SIATGM3S, ST3 beta-galactoside alpha-2,3-sialyltransferase 5, ST3Gal V, ST3GALV, ST3GalVSIAT9SATI
ST3GAL5
IgG
Affinity Purified
Documents
Product Certifications
For Research Use Only