missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ST6 GalNAc alpha-2,6-sialyltransferaseV/ST6GALNAC5 Antibody, Alexa Fluor™ 594, Novus Biologicals™

Code produit 18077987 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18077987 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18077987 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP298479AF594

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

ST6 GalNAc alpha-2,6-sialyltransferaseV/ST6GALNAC5 Polyclonal specifically detects ST6 GalNAc alpha-2,6-sialyltransferaseV/ST6GALNAC5 in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène ST6 GalNAc alpha-2,6-sialyltransferaseV/ST6GALNAC5
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué Alexa Fluor 594
Dilution Western Blot
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène alpha-N-acetylneuraminyl 2,3-betagalactosyl-1,3)-N-acetyl galactosaminidealpha-2,6-sialyltransferase E, EC 2.4.99, EC 2.4.99.-, EC 2.4.99.7, GalNAc alpha-2,6-sialyltransferase V, GD1 alpha synthase, MGC3184, sialyltransferase 7 (alpha-N-acetylneuraminyl-2,3-beta-galactosyl-1,3)-N-acetylgalactosaminide alpha-2,6-sialyltransferase) E, sialyltransferase 7((alpha-N-acetylneuraminyl-2,3-beta-galactosyl-1,3)-N-acetyl galactosaminidealpha-2,6-sialyltransferase) E, Sialyltransferase 7E, SIAT7-E, SIAT7Ealpha-N-acetylgalactosaminide alpha-2,6-sialyltransferase V, ST6 (alpha-N-acetyl-neuraminyl-2,3-beta-galactosyl-1,3)-N-acetylgalactosaminidealpha-2,6-sialyltransferase 5, ST6 neuraminyl-2,3-beta-galactosyl-1,3)-N-acetylgalactosaminidealpha-2,6-sialyltransferase 5, ST6GalNAc V, ST6GalNAcValpha-N-acetylgalactosaminide alpha-2,6-sialyltransferase 5
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human ST6 GalNAc alpha-2,6-sialyltransferaseV/ST6GALNAC5 fragment.
Méthode de purification Antigen Affinity-purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Epitope Tags
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 81849
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Forme Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.