missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ST6 Sialyltransferase 2/ST6GALNAC2 Antibody (025), Allophycocyanin, Novus Biologicals™
Tous les produits Bio Techne ProduitsDescription
ST6 Sialyltransferase 2/ST6GALNAC2 Monoclonal antibody specifically detects ST6 Sialyltransferase 2/ST6GALNAC2 in Mouse samples. It is validated for ELISA
Spécification
Spécification
| Antigène | ST6 Sialyltransferase 2/ST6GALNAC2 |
| Applications | ELISA |
| Clone | 025 |
| Conjugué | APC |
| Dilution | ELISA |
| Immunogène | This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Mouse ST6 Sialyltransferase 2/ST6GALNAC2 (Uniprot#: P70277; Ser28-Arg373). |
| Méthode de purification | Protein A purified |
| Quantité | 0.1 mL |
| Primaire ou secondaire | Primary |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?