missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ST8 alpha-2,8-Sialyltransferase 8A/ST8SIA1/Ganglioside GD3 Antibody [DyLight 755], Novus Biologicals™

Code produit 30616844 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30616844 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30616844 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur AF6716Z

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Sheep Polyclonal Antibody

ST8 alpha-2,8-Sialyltransferase 8A/ST8SIA1/Ganglioside GD3 Polyclonal specifically detects ST8 alpha-2,8-Sialyltransferase 8A/ST8SIA1/Ganglioside GD3 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène ST8 alpha-2,8-Sialyltransferase 8A/ST8SIA1/Ganglioside GD3
Applications Immunohistochemistry, Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué DyLight 755
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène Alpha-2,8-sialyltransferase 8A, alpha-N-acetylneuraminide alpha-2,8-sialyltransferase, disialoganglioside (GD3) synthase, Ganglioside GD3 synthase, Ganglioside GT3 synthase, ganglioside-specific alpha-2,8-polysialyltransferase, GD3 synthase), GD3S, sialyltransferase 8 (alpha-N-acetylneuraminate: alpha-2,8-sialytransferase, GD3synthase) A, Sialyltransferase 8A, sialyltransferase 8A (alpha-N-acetylneuraminate: alpha-2,8-sialyltransferase, Sialytransferase St8Sia I, SIAT8A, SIAT8-A, SIAT8EC 2.4.99.8, ST8 alpha-N-acetyl-neuraminide alpha-2,8-sialyltransferase 1, ST8SiaI
Espèces hôtes Sheep
Immunogène Chinese hamster ovary cell line CHO-derived recombinant human ST8 alpha -2,8-Sialyltransferase 8A/ST8SIA1, Tyr49-Ser356, Accession # Q92185
Méthode de purification Antigen Affinity-purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Stem Cell Markers
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 6489
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Forme Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.