Learn More
Socorex™ Canule de décontamination courbée en acier inox
Marque:  Socorex™ 376.30203B
Code nomenclature Nacres: NB.03
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Code produit. 10062593
  • 52.30€ / 2 pièces
Expédition estimée: 05-06-2024
Description
Aiguille inox 304
• Aiguille biseautée Luer lock
• Aiguille acier inox 304 embase laiton nickelé chromé, autoclavable. Par lot de 12
• Drencher inox
Spécification
Spécification
Canule de décontamination
Acier inoxydable
203 mm
Autoclavables
Pour l’alimentation en toute sécurité des animaux par la bouche et le nez
3,0 mm