Learn More
Nickel Electro™ Seaux en acier inoxydable sans graduations
Rapide à nettoyer et avec une apparence brillante, ce seau en acier inoxydable Nickel Electrotrade; sans graduation offre une bonne résistance chimique et permet de manipuler des liquides chauds.
70.65€ - 94.00€
Spécification
Type de produit | Godet |
---|---|
Matériau | Acier inoxydable |
Autoclavable | Oui |
Matériau de la poignée | Acier inoxydable |
Quantité | 1 de chaque |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12802034
|
Nickel Electro™
BUCS-0100 |
10 L |
70.65€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12822034
|
Nickel Electro™
BUCS-0150 |
15 L |
94.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
ulliEn acier inoxydable de haute qualité sans graduations/liliFinition polie brillante pour un nettoyage facile/liliBonne résistance chimique/liliAutoclavable/li/ulSpécification
Godet | |
Oui | |
1 de chaque |
Acier inoxydable | |
Acier inoxydable | |
Brillant et poli |