Learn More
RUBIS Brucelles de manipulation de plaquettes, Sécurité ESD
Brucelles pour la manipulation de wafers - Acier inoxydable antimagnétique/antiacide, Poignée dentelée
Marque: RUBIS 43LB8PEEK
Code nomenclature Nacres: NB.35
Informations supplémentaires : Poids : 0.01800kg
Description
- Brucelles pour la manipulation de plaquettes
- Pinces de haute précision
- 100 % fabriqué en Suisse
- Acier inoxydable anti-acide/antimagnétique
- Embouts en plastique PEEK
- Sûr ESD
- Alignement parfait
- Industrie des semi-conducteurs
- Très fiable
Spécification
Pointe en Peek | |
5.31 in. | |
135 mm | |
1 par unité | |
Pince Wafer |
Top Lip, Stepped Bottom Paddle, 8 in. Handling | |
Acier inoxydable anti-acide/antimagnétique | |
Brucelles de manipulation de plaquettes | |
27 mm |