Learn More
Schneider Gerd™ Double micro-spatule en acier inoxydable
Utilisez cette micro-spatule pour une variété d’applications. Les micro-spatules doubles en acier inox Schneider Gerd™ sont idéales pour une large gamme de composés.
Marque: Schneider Gerd™ 362
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.00270kg
Description
- Les spatules sont idéales pour travailler avec les poudres, pour agiter et pour mélanger
- Parfaite pour travailler avec des quantités minuscules de produits chimiques
- Deux formes d’extrémité différentes, offre une polyvalence accrue
- Les outils en acier inox poli sont faciles à nettoyer et résistants à la corrosion
Spécification
1 de chaque | |
Micro-spatule à double extrémité | |
Acier inox |
Double | |
6 mm | |
150 mm |