Learn More
Schneider Gerd™ Double micro-spatule en acier inoxydable
Utilisez cette micro-spatule pour une variété d’applications. Les micro-spatules doubles en acier inox Schneider Gerd™ sont idéales pour une large gamme de composés.
7.00€ - 11.00€
Spécification
Forme | Double |
---|---|
Quantité | 1 de chaque |
Type de produit | Micro-spatule à double extrémité |
Matériau | Acier inoxydable |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Largeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Largeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10294924
|
Schneider Gerd™
320 |
100 mm | 2 mm |
7.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10071031
|
Schneider Gerd™
332 |
150 mm | 3 mm |
9.90€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10673415
|
Schneider Gerd™
340 |
100 mm | 4 mm |
8.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10123024
|
Schneider Gerd™
362 |
150 mm | 6 mm |
10.55€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10386741
|
Schneider Gerd™
3854 |
210 mm | 5 mm |
8.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 31-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10787085
|
Schneider Gerd™
364 |
210 mm | 6 mm |
11.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Les spatules sont idéales pour travailler avec les poudres, pour agiter et pour mélanger
- Parfaite pour travailler avec des quantités minuscules de produits chimiques
- Deux formes d’extrémité différentes, offre une polyvalence accrue
- Les outils en acier inox poli sont faciles à nettoyer et résistants à la corrosion
Spécification
Double | |
1 de chaque | |
Micro-spatule à double extrémité | |
Acier inoxydable |