Learn More
Schneider Gerd™ Micro-spatule à double cuillère en acier inoxydable
Utilisez cette spatule pour de nombreuses applications générales de laboratoire. Les micro-spatules double à cuillère en acier inox Schneider Gerd™ sont idéales pour une utilisation avec une large gamme de composés.
Marque: Schneider Gerd™ 234
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.03600kg
Description
- Micro-spatule à double cuillère en acier inoxydable
- Les spatules sont idéales pour travailler avec les poudres, pour agiter et pour mélanger
- Parfaites pour les quantités minuscules de produits chimiques
- Les deux formes d’extrémité offrent une polyvalence accrue
- Les outils en acier inox poli sont faciles à nettoyer et résistants à la corrosion
Spécification
1 de chaque | |
Micro-spatule à double cuillère | |
210 mm |
Double cuillère | |
Acier inoxydable |