Learn More
SP Bel-Art™ Stainless Steel Economy Scoops
Reusable to help reduce waste
Marque:  SP Bel-Art™ F36739-1000
Informations supplémentaires : Poids : 0.86180kg
Code produit. 16804156
  • 41.30€ / 1 pièce
Expédition estimée: 21-11-2024
Description
  • Pelle robuste à faible coût, idéale pour une utilisation générale en laboratoire avec des côtés surélevés pour éviter les déversements
  • Les pelles réutilisables de haute qualité contribuent à réduire les déchets de laboratoire
  • Utile dans les applications avec une exposition limitée au sel
  • Acier inox 304
  • Autoclavables
Spécification
Spécification
Acier inoxydable
35,2 oz.
1000 mL