Learn More
SP Bel-Art™ Stainless Steel Economy Scoops
Reusable to help reduce waste
41.30€ - 61.85€
Code produit | Marque | Capacité (impériale) | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (impériale) | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
16804156
|
SP Bel-Art™
F36739-1000 |
35,2 oz. | 1000 mL |
41.30€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16814156
|
SP Bel-Art™
F36739-1500 |
52,8 oz. | 1500 mL |
48.10€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16824156
|
SP Bel-Art™
F36739-2000 |
88 oz. | 2000 mL |
61.85€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Low-cost, sturdy scoop ideal for general laboratory use with high sides to prevent spillage
- Reusable, high-quality scoops help reduce laboratory waste
- Useful in applications with limited salt exposure
- Stainless Steel grade 304
- Autoclavable
Spécification
Acier inoxydable |