Learn More
Grant Instruments™ Stainless Steel Flask Clamp
Stainless steel flask clamp for use with USP-168 platform, on PSU-20i, ES-20/60 and ES-20/80
Marque:  Grant Instruments™ FC-250
Informations supplémentaires : Poids : 0.25000kg
Code produit. 17240057
  • 38.16€ / 1 pièce
En stock
Spécification
Flacon de 250 ml
Pince à flacons
Acier inoxydable
Plateforme USP-168