Learn More
RETSCH Bols de broyage en acier inoxydable
Utilisez ces bols pour le broyage sec, humide et cryogénique de petits échantillons. Les bols de broyage en acier inox Retsch™ sont dotés d’un mécanisme d’auto-centrage et d’un bouchon vissé permettant un broyage étanche.
Marque:  RETSCH 01.462.0230
Code nomenclature Nacres: NB.74
Informations supplémentaires : Poids : 0.32000kg
Code produit. 10099031
  • 821.50€ / 1 pièce
Expédition estimée: 09-04-2024
Description
  • Bols de broyage avec bouchon vissé
  • Disponible en plusieurs tailles
  • À utiliser avec les broyeurs Retsch
Spécification
Spécification
Bol de broyage
1,5 ml
Pour broyeur mélangeur MM 301