Learn More
RETSCH Bols de broyage en acier inoxydable
Utilisez ces bols pour le broyage sec, humide et cryogénique de petits échantillons. Les bols de broyage en acier inox Retsch™ sont dotés d’un mécanisme d’auto-centrage et d’un bouchon vissé permettant un broyage étanche.
317.00€ - 3524.50€
Spécification
Type de produit | Bol de broyage |
---|---|
Matériau | Acier inoxydable |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
14821631
|
RETSCH
01.462.0331 |
10 mL | Pour CryoMill |
1037.74€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10099031
|
RETSCH
01.462.0230 |
1,5 ml | Pour broyeur mélangeur MM 301 |
821.50€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10334172
|
RETSCH
014620236 |
10 mL | Pour broyeur mélangeur MM 301 |
1425.70€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15300974
|
RETSCH
01.462.0313 |
125 mL | Pour EMAX |
3524.50€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15370994
|
RETSCH
01.462.0333 |
35 mL | Pour CryoMill |
1393.90€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15370964
|
RETSCH
01.462.0305 |
50 ml | Pour EMAX |
2575.80€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10232672
|
RETSCH
01.462.0214 |
35 mL | Pour broyeur mélangeur MM 301 |
991.10€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10626275
|
RETSCH
01.462.0334 |
25 ml | Pour CryoMill |
1234.90€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10160572
|
RETSCH
01.462.0231 |
5 mL | Pour broyeur mélangeur MM 301 |
831.04€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10034170
|
RETSCH
02.462.0061 |
10 ml | Pour MM 200 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
10399770
|
RETSCH
02.462.0059 |
5 ml | Pour MM 200 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
10504041
|
RETSCH
02.462.0057 |
1,5 ml | Pour MM 200 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
Description
- Bols de broyage avec bouchon vissé
- Disponible en plusieurs tailles
- À utiliser avec les broyeurs Retsch
Spécification
Bol de broyage | |
Acier inoxydable |