Learn More
Bochem™ Ciseaux de laboratoire en acier inox avec poignée en plastique
Utilisez les ciseaux de laboratoire en acier inox Bochem™ avec poignée en plastique pour tous vos besoins de découpe et d’incision en laboratoire.
12.13€ - 28.79€
Spécification
Type de produit | Ciseaux de laboratoire |
---|---|
Matériau | Acier inoxydable |
Type de pointe | Tranchant / rond |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10288780
|
Bochem™
4020 |
130 mm |
12.13€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10300921
|
Bochem™
4022 |
200 mm |
28.79€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10084900
|
Bochem™
4021 |
150 mm |
21.36€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Ciseaux de type 2, avec une extrêmité pointue et une pointe coupante ronde
- Acier inox
- Poignée en plastique
Spécification
Ciseaux de laboratoire | |
Acier inoxydable | |
Tranchant / rond |