Learn More
Bochem™ Couvercle en acier inox
Couvercle en acier inox Bochem™ à utiliser avec les récipients en acier inox 20, 25, et 100.
108.00€ - 263.00€
Spécification
Matériau | Acier inoxydable 18/10 |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | Récipient en acier inox |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10139840
|
Bochem™
8350 |
270mm |
108.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10519821
|
Bochem™
8351 |
300mm |
143.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10672112
|
Bochem™
8357 |
250 mm |
263.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Acier inoxydable
- À utiliser avec des récipients
Spécification
Acier inoxydable 18/10 | |
Récipient en acier inox |