Learn More
Sampling Systems™ Mini-tambours en acier inox sans pinces à bascule
Ces mini-tambours sans pinces à bascule sont d’excellents récipients polyvalents pour une grande variété d’applications en laboratoire.
260.00€ - 555.00€
Spécification
Type de produit | Mini-fût |
---|---|
Bouchon inclus | Oui |
Type de bouchon | Couvercle encastré |
À utiliser avec (application) | Stockage polyvalent |
Matériau | Acier inoxydable |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15899661
|
Sampling Systems™
A434-1 |
1 l |
260.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15839671
|
Sampling Systems™
A434-2 |
2 l |
286.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15849671
|
Sampling Systems™
A434-3 |
3 l |
322.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15859671
|
Sampling Systems™
A434-5 |
5 l |
477.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15869671
|
Sampling Systems™
A434-6 |
6 l |
393.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15879671
|
Sampling Systems™
A434-8 |
8 l |
452.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15809671
|
Sampling Systems™
A434-10 |
10 l |
465.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15819671
|
Sampling Systems™
A434-12 |
12,5 L |
525.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15829671
|
Sampling Systems™
A434-15 |
15 l |
555.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- Fabriqués en acier inox 304 durable
- Intérieur sans fissure
- Couvercle rentrant encastré soigné
- Complet avec poignée de transport pivotante
- Fond plat avec bague de carillon pour une protection accrue
- Disponibles dans une large gamme de capacités pour répondre à vos besoins spécifiques
Spécification
Mini-fût | |
Couvercle encastré | |
Acier inoxydable |
Oui | |
Stockage polyvalent | |
Poignée pivotante |