Learn More
Sampling Systems™ Échantillonneur à fente multi-niveaux en acier inoxydable
En acier inoxydable robuste, il convient à l’échantillonnage de poudres, de granulés et même de poudres légèrement cohésives. L’échantillonneur à fente multi-niveaux en acier inoxydable Sampling Systems™ permet de prélever un échantillon de section transversale de grand volume à partir d’un récipient.
Marque: Sampling Systems™ 1210B-600
Informations supplémentaires : Poids : 1.44480kg
Description
- En acier inoxydable de haute qualité 316L
- Section transversale (échantillon composite)
- Convient au prélèvement d’échantillons de grand volume
Spécification
Échantillonneur à fente | |
3 fentes, adaptateur de flacon, un flacon | |
25 mm |
Acier inoxydable (316L) | |
110 mL | |
600 mm |