Learn More
Sampling Systems™ Échantillonneur à fente multi-niveaux en acier inoxydable
En acier inoxydable robuste, il convient à l’échantillonnage de poudres, de granulés et même de poudres légèrement cohésives. L’échantillonneur à fente multi-niveaux en acier inoxydable Sampling Systems™ permet de prélever un échantillon de section transversale de grand volume à partir d’un récipient.
Marque:  Sampling Systems™ 1210K-1500
Informations supplémentaires : Poids : 5.50400kg
Code produit. 15889221
  • 860.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 17-07-2024
Description
  • En acier inoxydable de haute qualité 316L
  • Section transversale (échantillon composite)
  • Convient au prélèvement d’échantillons de grand volume
Spécification
Spécification
Échantillonneur à fente
4 fentes
40 mm
Acier inoxydable (316L)
1 000 ml
1500 mm