Learn More
SP Bel-Art™ Stainless Steel Pharma Scoops
Seamless design for peace of mind
Marque:  SP Bel-Art™ F36738-0100
Informations supplémentaires : Poids : 0.13610kg
Code produit. 16834146
  • 134.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 16-12-2022
Description
  • Des pelles réutilisables de haute qualité peuvent être utilisées pour la manipulation de poudres et de granulés dans des milieux pharmaceutiques et de traitement des aliments
  • Acier inox 316 de qualité pharmaceutique
  • Conception transparente facile à nettoyer pour éviter la contamination croisée
  • Haute résistance aux sels et aux acides, idéale pour l’échantillonnage des aliments
  • Conforme GMP
  • Autoclavables
Spécification
Spécification
100 mL
3,5 oz.