Learn More
Agencinox™ Plateau rectangulaire en acier inoxydable
Utilisez ces plateaux pour une variété d’applications. Les plateaux rectangulaires en acier inox Agencinox™ conviennent parfaitement aux environnements médicaux.
Marque:  Agencinox™ 1230
Code nomenclature Nacres: NA.23
Informations supplémentaires : Poids : 0.45900kg
Code produit. 11701943
  • 59.04€ / 1 pièce
Expédition estimée: 03-06-2024
Description
  • Plateau rectangulaire
  • En acier inox
  • Disponible en plusieurs tailles
Spécification
Spécification
300 x 210 mm
40 mm
Acier inoxydable
210 mm
Rectangulaires
300 x 210 x 40 mm
300 mm
Plateau
Instruments