Learn More
Agencinox™ Plateau rectangulaire en acier inoxydable
Utilisez ces plateaux pour une variété d’applications. Les plateaux rectangulaires en acier inox Agencinox™ conviennent parfaitement aux environnements médicaux.
Marque: Agencinox™ 1235
Code nomenclature Nacres: NA.23
Informations supplémentaires : Poids : 0.80100kg
Description
- Plateau rectangulaire
- En acier inox
- Disponible en plusieurs tailles
Spécification
355 x 255 mm | |
40 mm | |
Acier inoxydable | |
255 mm | |
Rectangulaires |
355 x 255 x 40 mm | |
355 mm | |
Plateau | |
Instruments |