Learn More
Agencinox™ Plateau rectangulaire en acier inoxydable
Utilisez ces plateaux pour une variété d’applications. Les plateaux rectangulaires en acier inox Agencinox™ conviennent parfaitement aux environnements médicaux.
Marque:  Agencinox™ 1222
Code nomenclature Nacres: NA.23
Informations supplémentaires : Poids : 0.23400kg
Code produit. 11761933
  • 26.05€ / 1 pièce
Expédition estimée: 21-06-2024
Description
  • Rectangular tray
  • Stainless steel construction
  • Available in a variety of sizes
Spécification
Spécification
220 x 145 mm
Stainless Steel
Rectangular
220 x 145 x 28 mm
Tray