Learn More
Agencinox™ Plateau rectangulaire en acier inoxydable
Utilisez ces plateaux pour une variété d’applications. Les plateaux rectangulaires en acier inox Agencinox™ conviennent parfaitement aux environnements médicaux.
Marque: Agencinox™ 1224
Code nomenclature Nacres: NA.23
Informations supplémentaires : Poids : 0.28800kg
Description
- Plateau rectangulaire
- En acier inox
- Disponible en plusieurs tailles
Spécification
245 x 175 mm | |
30 mm | |
Acier inoxydable | |
175 mm | |
Rectangulaires |
245 x 175 x 30 mm | |
245 mm | |
Plateau | |
Instruments |