Learn More
Agencinox™ Plateau rectangulaire en acier inoxydable
Utilisez ces plateaux pour une variété d’applications. Les plateaux rectangulaires en acier inox Agencinox™ conviennent parfaitement aux environnements médicaux.
Marque: Agencinox™ 1252
Code nomenclature Nacres: NA.23
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
- Plateau rectangulaire
- En acier inox
- Disponible en plusieurs tailles
Spécification
510 x 340 mm | |
50 mm | |
Acier inoxydable | |
340 mm | |
Rectangulaires |
510 x 340 x 50 mm | |
510 mm | |
Plateau | |
Instruments |