Learn More
Agencinox™ Plateau rectangulaire en acier inoxydable
Utilisez ces plateaux pour une variété d’applications. Les plateaux rectangulaires en acier inox Agencinox™ conviennent parfaitement aux environnements médicaux.
Marque: Agencinox™ 1228
Code nomenclature Nacres: NA.23
Informations supplémentaires : Poids : 0.35100kg
Description
- Plateau rectangulaire
- En acier inox
- Disponible en plusieurs tailles
Spécification
285 x 185 mm | |
30 mm | |
Acier inoxydable | |
185 mm | |
Rectangulaires |
285 x 185 x 30 mm | |
285 mm | |
Plateau | |
Instruments |