Learn More
Sampling Systems™ Boîtes à nervures pour séparation d’échantillons en acier Acier inoxydable
Ces séparateurs d’échantillons faciles à utiliser en acier inoxydable permettent de diviser et de réduire les échantillons en vrac.
Marque:  Sampling Systems™ 8601S-30
Informations supplémentaires : Poids : 20.16000kg
Code produit. 15809541
  • 1385.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 04-07-2024
Description
  • Il suffit de déposer l’échantillon sur le dessus pour séparer l’échantillon en deux
  • Fractionne les gouttes d’échantillon dans les boîtes à nervures situées en dessous
  • Il est recommandé que la largeur des fentes soit 2,5 à 3 fois supérieure au diamètre de la plus grande particule à diviser
  • Disponible dans une vaste gamme de tailles
Spécification
Spécification
Boîte à nervures
12
30 mm
Acier inoxydable
Division et réduction des échantillons en vrac