Learn More
Sampling Systems™ Boîtes à nervures pour séparation d’échantillons en acier Acier inoxydable
Ces séparateurs d’échantillons faciles à utiliser en acier inoxydable permettent de diviser et de réduire les échantillons en vrac.
595.00€ - 1385.00€
Spécification
Type de produit | Boîte à nervures |
---|---|
Matériau | Acier inoxydable |
À utiliser avec (application) | Division et réduction des échantillons en vrac |
Code produit | Marque | Nbre de goulottes | Largeur (métrique) de la goulotte | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Nbre de goulottes | Largeur (métrique) de la goulotte | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15899531
|
Sampling Systems™
8601S-20 |
12 | 20 mm |
890.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15809541
|
Sampling Systems™
8601S-30 |
12 | 30 mm |
1385.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15889531
|
Sampling Systems™
8601S-10 |
16 | 10 mm |
595.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15879531
|
Sampling Systems™
8601S-06 |
16 | 6 mm |
595.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Il suffit de déposer l’échantillon sur le dessus pour séparer l’échantillon en deux
- Fractionne les gouttes d’échantillon dans les boîtes à nervures situées en dessous
- Il est recommandé que la largeur des fentes soit 2,5 à 3 fois supérieure au diamètre de la plus grande particule à diviser
- Disponible dans une vaste gamme de tailles
Spécification
Boîte à nervures | |
Acier inoxydable | |
Division et réduction des échantillons en vrac |