Learn More
RETSCH Couvercles en acier inox pour tamis de test
Couvrent les tamis pour éviter toute perte d’échantillon pendant le processus de séparation. Ces couvercles en acier inox s’adaptent à plusieurs tamis de test, en fonction du diamètre du tamis.
Marque:  RETSCH 60.107.000305
Code nomenclature Nacres: NB.74
Informations supplémentaires : Poids : 0.85000kg
Code produit. 10659311
  • 157.94€ / 1 pièce
Expédition estimée: 17-07-2024
Description
  • Acier inox
  • Disponible pour une variété de tamis de test, en fonction du diamètre
Spécification
Spécification
Acier inox
1/boîte
ISO 3310 et ASTM E 11
305mm
Couvercle pour tamis