Learn More
RETSCH Couvercles en acier inox pour tamis de test
Couvrent les tamis pour éviter toute perte d’échantillon pendant le processus de séparation. Ces couvercles en acier inox s’adaptent à plusieurs tamis de test, en fonction du diamètre du tamis.
57.40€ - 157.94€
Spécification
Matériau du couvercle | Acier inoxydable |
---|---|
Quantité | 1/boîte |
Type | Couvercle pour tamis |
Certifications/Conformité | ISO 3310 et ASTM E 11 |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) externe | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) externe | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10781033
|
RETSCH
60.107.000100 |
100mm |
77.49€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10659311
|
RETSCH
60.107.000305 |
305mm |
157.94€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
13464886
|
RETSCH
69.520.0051 |
200mm |
126.14€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10791033
|
RETSCH
60.107.000150 |
150 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
11998124
|
RETSCH
60.107.000315 |
315mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
- Acier inox
- Disponible pour une variété de tamis de test, en fonction du diamètre
Spécification
Acier inoxydable | |
1/boîte | |
Couvercle pour tamis | |
ISO 3310 et ASTM E 11 |