Learn More
RETSCH Couvercles en acier inox pour tamis de test
Couvrent les tamis pour éviter toute perte d’échantillon pendant le processus de séparation. Ces couvercles en acier inox s’adaptent à plusieurs tamis de test, en fonction du diamètre du tamis.
Marque:  RETSCH 60.107.000100
Code nomenclature Nacres: NB.74
Informations supplémentaires : Poids : 0.08000kg
Code produit. 10781033
  • 77.49€ / 1 pièce
Expédition estimée: 04-06-2024
Description
  • Acier inox
  • Disponible pour une variété de tamis de test, en fonction du diamètre
Spécification
Spécification
Acier inoxydable
1/boîte
ISO 3310 et ASTM E 11
100mm
Couvercle pour tamis