Learn More
Kinematica™ Tamis en acier inox pour broyeur Polymix™ MFC 90 D
En fonction de l’échantillon, même des résultats plus fins peuvent être obtenus en broyant avec deux tamis ou plus avec des tailles de trous progressivement plus petites.
Marque:  Kinematica™ 35095015
Code nomenclature Nacres: NB.74
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Code produit. 10134133
  • 188.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 08-08-2024
Spécification
Tamis
Acier inoxydable
1,5 mm