Learn More
Kinematica™ Tamis en acier inox pour broyeur Polymix™ MFC 90 D
En fonction de l’échantillon, même des résultats plus fins peuvent être obtenus en broyant avec deux tamis ou plus avec des tailles de trous progressivement plus petites.
Marque:  Kinematica™ 35095005
Code nomenclature Nacres: NB.74
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Code produit. 10275893
  • 184.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 08-08-2024
Spécification
Tamis
PX MFC 90 D
Acier inoxydable
0,5 mm