Learn More
Tenak™ Rack à étagère coulissante en acier inox
The Stainless Steel Sliding Shelf Rack is a comfort rack for upright freezers that allows a more ergonomic operating process when working with your samples. They are made of stainless steel and can be used with all freezer models.
Marque: Tenak™ TE25084
Code nomenclature Nacres: NB.84
Informations supplémentaires : Poids : 2.20000kg
Description
- Acier inoxydable
- Pour tous les modèles de congélateurs verticaux
Spécification
Racks sur étagère coulissante | |
Boîtes | |
5 | |
1 de chaque | |
130 mm |
1 x 5 | |
Acier inoxydable | |
Congélateurs verticaux | |
140 mm |