Learn More
Tenak™ Rack à étagère coulissante en acier inox
The Stainless Steel Sliding Shelf Rack is a comfort rack for upright freezers that allows a more ergonomic operating process when working with your samples. They are made of stainless steel and can be used with all freezer models.
42.05€ - 162.00€
Spécification
Type de produit | Racks sur étagère coulissante |
---|---|
Capacité | Boîtes |
Matériau | Acier inoxydable |
À utiliser avec (équipement) | Congélateurs verticaux |
Quantité | 1 de chaque |
Code produit | Marque | Positions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Positions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12419550
|
Tenak™
TE24219 |
10 |
162.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15131289
|
Tenak™
TE25084 |
5 |
42.05€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Stainless steel
- Fit all Upright freezer models
Spécification
Racks sur étagère coulissante | |
Acier inoxydable | |
1 de chaque |
Boîtes | |
Congélateurs verticaux | |
140 mm |