Learn More
Velp Scientifica™ Arbre d’agitateur pour mélangeur vertical, acier inox
Accessoirisez votre mélangeur vertical avec cet arbre d’agitation en acier inox à lame fixe. L’arbre d’agitateur pour mélangeur vertical Velp Scientifica™ en acier inox est l’une des nombreuses options d’arbre d’agitateur disponibles pour répondre à vos besoins d’agitation.
68.55€ - 136.00€
Spécification
Diamètre (métrique) de l’arbre | 7 mm |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | Agitateur vertical |
Quantité | 1 de chaque |
Type | Arbre dagitateur |
Code produit | Marque | Comprend | Diamètre (métrique) | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Comprend | Diamètre (métrique) | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10568295
|
Velp Scientifica™
A00001307 |
Hélice | Lame de 60 mm | 400 mm |
79.50€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15349644
|
Velp Scientifica™
A00001306 |
Lame fixe | Lame de 50 mm | 400 mm |
68.55€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15353291
|
Velp Scientifica™
A00001304 |
Lames flottantes | Lame de 93 mm | 400 mm |
99.45€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11306240
|
Velp Scientifica™
A00001305 |
Lame pliante | Lame de 60 mm | 400 mm |
76.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15336161
|
Velp Scientifica™
A00001309 |
Turbine | Lame de 49 mm | 450 mm |
136.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15359644
|
Velp Scientifica™
A00001310 |
Turbine Turbo | Lame de 46 mm | 450 mm |
128.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
L’axe d’agitation en acier inox Velp Scientifica™ est fourni avec une grande variété de lames pour répondre à vos besoins en termes de vitesse et de viscosité.
- Lames flottantes - Les deux lames qui s’ouvrent lorsque la vitesse augmente génèrent un débit axial dans le récipient, du haut vers le bas. Particulièrement recommandé pour l’agitation dans des récipients à col étroit, par exemple des flacons
- Lame repliable - La lame se met automatiquement en place pendant la rotation et génère un débit axial dans le récipient, du haut vers le bas. Particulièrement recommandé pour l’agitation dans des récipients à col étroit.
- Lame fixe - Génère un débit axial dans le récipient, du haut vers le bas. Utilisation : À utiliser à vitesse moyenne ou élevée pour mélanger des solides légers, pour les floculations, le mélange d’agents épaississants, l’agitation des boues, etc.
- Hélice - Génère un débit axial dans le récipient avec aspiration de la substance du fond vers le haut et l’apparition localisée de forces de cisaillement.
- Hélice turbo - Génère un débit axial dans le récipient avec aspiration de la substance du haut vers le bas avec des forces de cisaillement faibles. Risque limité de contact de la lame avec les parois du récipient.
- Lame de turbine - Génère un flux radial avec aspiration du produit du haut vers le bas, avec une turbulence élevée et des forces de cisaillement élevées.
Spécification
7 mm | |
Agitateur vertical | |
1 de chaque | |
Arbre dagitateur |